Learn More
Azlon™ Flacons ronds à col large ambrés en polypropylène
Code produit. 10739185
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
2000 ml
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
Code produit. 10739185
Marque: Azlon™ BWP0150AP
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stockez toute une gamme de matériaux photosensibles dans ces flacons en plastique à col large. Les flacons ronds à col large ambré en polypropylène Azlon™ présentent une conception étanche sans revêtement pour faciliter le remplissage et la vidange d’échantillons solides ou liquides.
Stockez toute une gamme de matériaux photosensibles dans ces flacons en plastique à col large. Les flacons ronds à col large ambrés en PP Azlon™ sont étanches, sans revêtement et offrent une bonne résistance chimique.
  • Flacons ambrés de haute qualité et robustes
  • Bouchons à vis non-adhésifs en polypropylène
  • Bonne résistance chimique
  • Flacons en polypropylène orange ambré et rigide avec bouchons à vis noirs en polypropylène
  • Contours intérieurs lisses pour un versement efficace et un nettoyage facile
  • Utilisation robuste et très durable
  • Autoclavable à 121°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 150 ml
Capacité (impériale) 5,07 oz.
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) intérieur de col 32 mm
À utiliser avec (application) Spécialement conçus pour répondre à une vaste gamme de besoins de stockage de liquides ou de solides photosensibles
Matériau PP
Quantité 10/boîte
Couleur de bouchon Noir
Certifications/Conformité CCD 077 ; SW-CDC-001501 ; EN-8-1007-22-0912
Closure Included Oui
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 116 mm
Type de produit Flacon rond à col large
Hauteur (impériale) 4,56 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 51 mm
Type de bouchon Bouchon à vis