Learn More
Pissettes à col large PEBD Azlon™ Code produit.: 12044867
Ajouter au panier
Pissettes à col large PEBD Azlon™
Code produit. 12044867
500 ml, Jaune
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 mL
500 ml
1000 ml
Couleur de bouchon:
Assorties
Blanc
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Code produit. 12044867
Marque: Azlon WGW238P
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces flacons en plastique translucide pour une variété d’applications d’échantillonnage et de stockage de liquides. Les pissettes à col large en PEBD Azlon™ sont livrées avec des bouchons en PP monobloc à code couleur qui conservent leur forme en cours d’utilisation.
Utilisez ces flacons en plastique translucide pour une variété d’applications d’échantillonnage et de stockage de liquides.Les pissettes à col large en PEBD AzlonTM sont livrées avec des bouchons en PP monobloc à code couleur qui conservent leur forme en cours d’utilisation.
  • Pissettes à bord carré dotées d’un col large pour un remplissage facile et sans déversement
  • Dotées de bouchons en PP monobloc à code couleur qui conservent leur forme en cours d’utilisation
  • Les bouchons sont équipés d’un embout précision pour un réglage fin du jet de liquide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Capacité (impériale) 16,9 oz.
Couleur Translucide
Comprend Bouchon en polypropylène jaune
Matériau PEBD
Quantité 5/boîte
Plage de températures (métrique) –50 à 80°C
Couleur de bouchon Jaune
Closure Included Oui
Autoclavable Non autoclavable
Graduated Non
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 163 mm
Type de produit Pissette à col
Largeur (impériale) 2,95 in
Hauteur (impériale) 6,41 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 75 mm
Type de bouchon Couvercle
Distribution par le bouchon Oui
Afficher plus Afficher moins
  • Plusieurs fabricants
    Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
    Code promotionnel: 24135
    Expire2025-07-13
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Pissettes à col large PEBD Azlon™ >