Learn More
Thermo Scientific™ Pissettes en PEBD à code couleur Nalgene™
Utilisez le code promo "23291" pour bénéficier de cette offre.
Description
Simplifiez l’identification du contenu avec les pissettes en PEBD à code couleur Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchons / tiges de couleur rouge, bleue, verte ou jaune. Ces pissettes en polyéthylène à faible densité et col étroit sont conçues pour une distribution par le dessus avec un bouchon et une tige moulés dans une seule pièce pour une distribution étanche† et uniforme.
- Le dessus à code couleur vous permet de coordonner les réactifs avec les codes de stockage du secteur.
- L’extrémité peut être raccourcie pour fournir un débit plus important.
- Ajustement serré du tube d’aspiration et du bouchon empêchant la séparation en cas de pression sur la pissette.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
Capacité (impériale) | 200 ml (16 oz) |
Couleur | Naturel |
Description | Avec tube à tige et d’aspiration |
Matériau | LDPE |
Nbre par carton | 24 |
Nb par paquet | 6 |
Couleur de bouchon | Jaune |
Closure Included | Oui |
Autoclavable | Non autoclavable |
Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.