Learn More
Azlon Flacons ronds à col étroit en PEHD
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
30 ml
60 mL
60 mL
100 mL
100 ml
125 mL
125 ml
150 ml
250 ml
500 mL
500 ml
1000 mL
1000 ml
2000 mL
2000 ml
Nb par paquet:
10/boîte
10/lot
110
1200
30
350
420
5/boîte
60
800
Description
Stockez une large gamme de liquides dans ces flacons en plastique durables.Les flacons ronds à col étroit en PEHD Azlon™ offrent une bonne résistance chimique générale et sont adaptés aux applications en contact avec des denrées alimentaires, conformément aux réglementations européennes et américaines.
- Flacons en PEHD rigides et translucides avec bouchons à vis en polypropylène
- Légers mais très durables
- Certificat de lot disponible au téléchargement en ligne
- Les conditionnements en vrac contiennent un nombre égal de flacons et de bouchons, conditionnés séparément
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 125 ml |
Couleur | Translucide |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 18 mm |
Matériau | HDPE |
Nb par paquet | 10/boîte |
Couleur de bouchon | Translucide |
Closure Included | Oui |
Bouche | Étroit |
Forme | Rond |
Hauteur (métrique) | 102 mm |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Documents
Product Information
Product Information
Product information
Taille: 2 MB
Product information
Taille: 3 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Azlon Flacons ronds à col étroit en PEHD >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu