Learn More
Axygen™ Pointes de pipettes automatisées suspendues Axygen pour Hamilton Microlab™ Star Line et Nimbus™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Compatible avec les stations de travail Hamilton MICROLAB™ STAR et Nimbus
Marque:  Axygen™ HT-50-CBK-HTR
261.22 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12862283
  • 274.97€ / 2304 pièces
Expédition estimée: 02-09-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Axygen offre une gamme complète de conseils pour les systèmes d’automatisation de Hamilton™ Microlab™.
Les conseils sont les suivants :
  • Fabrication selon des spécifications très strictes avec un contrôle rigoureux des processus et assemblage automatisé garantissant une qualité et des performances constantes.
  • Exempt de RNase/DNase et apyrogène
  • Disponibles en non stériles, stériles, non filtrées et filtrées.
  • Des pointes conductrices en polypropylène noir sont disponibles dans un rack à pointe suspendue à 96 puits et un rack à pointes imbriquées et un format de rack individuel pour sièges de pont
  • Conçu pour les stations de travail Hamilton™ MICROLAB™ STAR, Starlet, StarPlus et Nimbus™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
50 mu;l
Non stérile
Non autoclavable
Les pointes conductrices à détection de niveau de liquide sont disponibles en quatre tailles et spécialement conçues pour une utilisation avec les plateformes de manipulation des liquides Hamiltontrade; ; elles permettent un pipetage de précision sur un large éventail d’applications
Automatisation, Rond
Hamilton MICROLAB STAR, Hamilton MICROLAB STARlet, Hamilton MICROLAB STARplus, Hamilton MICROLAB Nimbus
Sans filtre
Noir
Sans DNase, RNase ni pyrogène
Portoir pour pointes suspendu
1 rack/Pk, 24 PKS/Cs.
Polypropylène
Nom du produit
Axygen™ Pointes de pipettes automatisées suspendues Axygen pour Hamilton Microlab™ Star Line et Nimbus™ > Pointes à 96 puits, 50 μl ; non filtrées ; non stériles ; portoir à pointe pendue, rond, noir