Learn More
OHAUS™ Adventurer™ Semi-micro Balance
Intuitive Adventurer™ Semi-micro Balance designed for routine weighing.
Marque:  OHAUS™ 30852312
6590.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17971292
  • 6755.00€ / 1 unité
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Afficher plus
Nom du produit
OHAUS™ Adventurer™ Semi-micro Balance > Balance semi-micro Adventurer™, Modèle : AX225DM, Capacité : 102,0 g/220,0 g, Lisibilité : 0,00001 g, 0,0001 g, Étalonnage : interne