Learn More
Axygen™ Pointes de pipettes automatisées suspendues Axygen pour Hamilton Microlab™ Star Line et Nimbus™
Compatible avec les stations de travail Hamilton MICROLAB™ STAR et Nimbus
Marque: Axygen™ HTF-300-CBK-HTR-S
315.54 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Description
Axygen offre une gamme complète de conseils pour les systèmes d’automatisation de Hamilton™ Microlab™.
Les conseils sont les suivants :
- Fabrication selon des spécifications très strictes avec un contrôle rigoureux des processus et assemblage automatisé garantissant une qualité et des performances constantes.
- Exempt de RNase/DNase et apyrogène
- Disponibles en non stériles, stériles, non filtrées et filtrées.
- Des pointes conductrices en polypropylène noir sont disponibles dans un rack à pointe suspendue à 96 puits et un rack à pointes imbriquées et un format de rack individuel pour sièges de pont
- Conçu pour les stations de travail Hamilton™ MICROLAB™ STAR, Starlet, StarPlus et Nimbus™.
Spécification
300 mu;l | |
Stérile | |
Non autoclavable | |
Les pointes conductrices à détection de niveau de liquide sont disponibles en quatre tailles et spécialement conçues pour une utilisation avec les plateformes de manipulation des liquides Hamiltontrade; ; elles permettent un pipetage de précision sur un large éventail d’applications | |
Automatisation, Rond | |
Hamilton MICROLAB STAR, Hamilton MICROLAB STARlet, Hamilton MICROLAB STARplus, Hamilton MICROLAB Nimbus |
À filtre | |
Noir | |
Sans DNase, RNase ni pyrogène | |
Portoir pour pointes suspendu | |
1 rack/Pk, 24 PKS/Cs. | |
Polypropylène |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13