Learn More
BRAND™ Sachets de mise au rebut autoclavables
Fabrication en PP ou en PA. Les sachets de mise au rebut autoclavables BRAND™ servent à collecter les articles jetables après utilisation. Les sachets en PP sont autoclavables à 121°C. Les sachets en PA sont autoclavables à 134°C ou peuvent être stérilisés à l’air chaud à 180°C
Marque: BRAND™ 759710
28.89 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
Pour la collecte des articles jetables après utilisation. Attention ! Risque de blessure : ne jamais mettre d’objets pointus (ex : aiguilles) dans les sachets en plastique.- Les sachets doivent être ouverts pendant la stérilisation.
- Sachets en polypropylène autoclavables à 121°C
- Sachets en polyamide sont autoclavables à 134°C ou pouvant être stérilisés à l’air chaud à 180°C
Spécification
300 mm | |
200 mm | |
Autoclavage d’articles pour mise au rebut | |
Polyamide |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant