Learn More
Axygen™ Pointes de pipettes universelles 300 μL Axygen™, Maxymum Recovery
Les pointes Maxymum Recovery s’adaptent aux marques de pipettes les plus appréciées.
Marque: Axygen™ T-350-C-L
Description
Les pointes universelles Axygen™ sont conçues pour s’adapter à une grande variété de pipettes monocanales et multicanales. Elles sont aussi compatibles avec les marques de pipettes les plus courantes. Ces pointes en PP sont apyrogènes et certifiées exemptes de RNase/DNase. Elles sont disponibles en Maxymum Recovery, biseautées, type Eppendorf, non stériles, stériles, sans filtre et avec d’autres caractéristiques pour des applications spécifiques. Des parois flexibles et une série de bagues d’étanchéité internes garantissent une fixation sécurisée avec moins de force requise pour charger et éjecter.
- Ces pointes en PP sont apyrogènes et certifiées exemptes de RNase/DNase.
- Apyrogènes
- Pointe fine
- Technologie Maxymum Recovery pour une rétention ultrafaible et un rendement élevé
Informations sur la commande
- En vrac : 1 000 pointes/boîte, 240 boîtes/carton
- En portoir : 96 pointes/portoir, 10 portoirs/boîte, 5 boîtes/carton
Spécification
1 à 300 μl | |
Transparent | |
En vrac | |
En vrac | |
Maximum Recovery |
Non stérile | |
Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines | |
Faible rétention, Universal | |
Universelle | |
Polypropylène |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.