Learn More
Axygen™ Pointes de pipettes microvolumes de 10 μl, non filtrés
Les pointes universelles Axygen sont conçues pour s’adapter une grande variété de pipettes monocanal et multicanaux. Elles sont compatibles avec les marques de pipettes les plus appréciées.
Marque: Axygen™ TXL-10-R
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pointes en polypropylène
- Microvolume
- Grande longueur
- Technologie Maxymum Recovery pour une rétention ultrafaible
- Conçu pour s’adapter à une grande variété de pipettes monocanal et multicanaux
- Des parois flexibles et une série de bagues d’étanchéité internes garantissent une fixation sécurisée avec moins de force requise pour charger et éjecter
Spécification
0,1 à 10 μl | |
Non stérile | |
USP 3127 | |
Rack | |
96 cônes/rack, 10 racks/sachet, 5 sachets/boîte | |
Polypropylène |
Sans filtre | |
Transparent | |
Permet de récupérer des échantillons coûteux avec une précision et une exactitude accrues | |
Version longue, microvolume | |
Gilson™ Pipetman™ P10, Gilson™ Pipetman™ P2 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
AXY001 Catalogue GENERAL AXYGEN FS
Taille: 2.2 MB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92% -
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Axygen™ Pointes de pipettes microvolumes de 10 μl, non filtrés > En rack ; standard ; 0,5 -20 μl
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu