Learn More
Cole-Parmer™ Désodorisant pour autoclave
Désodorisez votre autoclave avec ces capsules. Les désodorisants pour autoclave Cole-Parmer™ absorbent les molécules malodorantes, puis éliminent les odeurs indésirables au sein de votre installation plutôt que de les masquer.
Marque: Cole-Parmer™ 44468-28
244.15 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Capsules parfumées au citron
- Absorption et élimination des odeurs d’autoclaves plutôt que de les couvrir
- Il suffit de placer une capsule dans l’autoclave ou l’incubateur, lors de chaque utilisation
- La capsule est dissoute par la chaleur et l’humidité, et libère une odeur propre et fraîche
Spécification
Désodorisants autoclavés, citron ; 40/flacon, 6 flacons/boîte | |
40/flacon, 6 flacons/boîte |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30