Learn More
Fisherbrand™ Stérilisateur à microbilles
Code produit. 16391328 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
150 g
300 g
Modèle:
Stérilisateur à microbilles haut, 230 V
Stérilisateur à microbilles, 230 V
Alimentation électrique:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16391328
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Idéal pour stériliser les petits instruments de recherche, notamment les forceps, ciseaux, scalpels, etc. Élimine les risques des flammes nues par le chauffage à 300°C des billes de verre incluses, qui permet de supprimer les bactéries, spores et autres microorganismes.
  • Contrôle numérique, jusqu’à 300°C
  • Stérilise les forceps, les aiguilles et autres instruments
  • La température de la chambre s’affiche sur un grand panneau de commande LCD :L’enveloppe extérieure reste froide au toucher
  • Sans danger pour une utilisation sous hottes
  • Le couvercle de sécurité fourni conserve l’énergie et réduit la vitesse de chauffe / rampe
  • Les billes en verre sont incluses
  • Contrôle numérique, jusqu’à 300°C
  • Stérilise les forceps, les aiguilles et autres instruments
  • La température de la chambre s’affiche sur un grand panneau de commande LCD : L’enveloppe extérieure reste froide au toucher
  • Sans danger pour une utilisation sous hottes
  • Le couvercle de sécurité fourni conserve l’énergie et réduit la vitesse de chauffe / rampe
Spécification
Certifications/Conformité CE
Couleur Gris, détails bleus
Capacité (impériale) 5,3 oz.
Capacité (métrique) 150 g
Diamètre (impériale) de la chambre 1,6 in
Diamètre (métrique) de la chambre 40 mm
À utiliser avec (application) Microbilles en verre
À utiliser avec (équipement) Petits instruments de recherche
Longueur (impériale) 5,5 in
Hauteur (impériale) extérieure 6,1 in
Hauteur (métrique) extérieure 15,5 cm
Longueur (métrique) 14,5 cm
Modèle Stérilisateur à microbilles, 230 V
Type de produit Stérilisateur
Température (impériale) 34°F à 572°F
max. (métrique) 100°C à 300°C
Poids (impériale) 4,4 lb
Poids (métrique) 2 kg
Alimentation électrique 230 V
Hauteur (métrique) de la cuve 80 mm
Hauteur (impériale) de la cuve 3,15 po
Comprend Microbilles en verre de 1 000 g
Matériau Panneau de commande en aluminium et plastique
Tension 230 V
Puissance 120 W