Learn More
Prestige Medical Green Gasket
Click to view available options
Quantité:
1/paquet
2 paquets
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Green Gasket for 121°C & 126°C models.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Green Gasket |
| Quantité | 1/paquet |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion