Learn More
Masterflex™ Pinces pour tubulure à cliquet Celcon™
Utilisez ces pinces en plastique durable avec une tubulure flexible. Les pinces pour tubulure à cliquet Celcon™ Masterflex™ ne rouillent pas, ne corrodent pas et ne se déforment pas.
Marque:  Masterflex™ 06833-00
Code produit. 11752703
  • 278.00€ / 25 pièces
Expédition estimée: 18-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
La commande à cliquet à douze positions s’ajuste d’un débit maximum à une fermeture complète. Autoclavables.
Spécification
Spécification
Autoclavables
25/boîte
Pince pour tubulure
Pour tubulure jusqu’à 1/2 po.
Nom du produit
Masterflex™ Pinces pour tubulure à cliquet Celcon™ > Pour tubulure de 1/2 pouce max.