Learn More
Justrite™ Bidons distributeurs de sécurité
Fonctions de distribution fiables à un prix économique
Marque:  Justrite™ 7150156
Code produit. 12911395
Description
Description
Pour la distribution en toute sécurité de liquides dangereux dans les tubes à essai, les petits flacons et les béchers
  • Soupape de dépression dans le couvercle pour un écoulement régulier du liquide et robinets à fermeture automatique pour une distribution sans problème
  • Les becs de remplissage sont équipés de bouchons de surpression à fermeture automatique et de pare-flammes en acier inox
  • Capacité : 19 L (5 gal)
  • Couleur : Rouge
  • Le robinet 19-413-847 plus petit facilite la distribution dans les environnements de laboratoire ; le robinet nº 08902 est mieux adapté à un usage industriel intensif
Bidons d’étagère
  • Robinet monté deux pouces au-dessus du fond pour éviter de soulever les bidons lors de la distribution
Bidons à bascule
  • Robinet sur le dessus avec un support en métal robuste pour le bidon ; socle du support de 35,1 x 35,6 cm (13,81 x 14 po)
Certifications
FM
Compliance
CARB, NFPA, OSHA
Spécification
Spécification
FM, CARB, NFPA, OSHA
Bouchon de surpression à fermeture automatique
19 l
Pour laboratoires
Robinet 08902 et support
403 mm
1,58 in
4 cm
Bidon de sécurité à inclinaison de type I
5 gal.
Rouge
Acier
15,8 in
11,75 in
298 mm
Nom du produit
Justrite™ Bidons distributeurs de sécurité > Bidon d’étagère de sécurité avec robinet 08902 et support