Learn More
Keystone Cleanroom Products Bonnettes autoclavables
Bonnettes autoclavables Keystone Cleanroom Products fabriquées à partir de BHD robuste, pour les procédés de stérilisation
1545.00€ - 3155.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable jusqu’à 135°C |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat de conformité (COC) |
Couleur | Bleu |
À utiliser avec (application) | Stérilisation à la vapeur |
Matériau | Cellulose |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17748427
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
MFNWB04 |
1 in à 1,75 in |
1545.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17758427
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
MFNWB05 |
1,75 in à 2,5 in |
1785.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17768427
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
MFNWB07 |
2,5 po à 4 po |
2130.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17778427
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
MFNWB08 |
3,5 in à 4,75 in |
2215.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17788427
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
MFNWB09 |
4 in à 5,5 in |
2385.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 17-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17798427
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
MFNWB12 |
5,5 in à 8 in |
3155.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17708437
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
MFNWB16 |
8 in à 12 in |
2230.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Les mini-bonnettes en BHD autoclavables offrent un moyen pratique de couvrir les flacons, béchers, récipients, flacons de milieux, vannes, tuyaux et flexibles
- Les bouchons peuvent être utilisés pour empêcher la poussière et d’autres particules de pénétrer dans les orifices de n’importe quelle taille
- Peuvent être utilisés pendant la stérilisation pour réduire la durée de l’emballage
- Respirant, tout en offrant une barrière acceptable après stérilisation
- Utilise une fermeture élastique en caoutchouc sans latex pour créer un joint positif autour de toutes les ouvertures
- Transformés et emballés dans des zones de production de salles blanches ISO 6 et 8
- Autoclavable jusqu’à 135°C
Spécification
Autoclavable jusqu’à 135°C | |
Bleu | |
Cellulose |
Certificat de conformité (COC) | |
Stérilisation à la vapeur | |
Sachet en poly facile à déchirer, thermoscellé |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Keystone Cleanroom Products Bonnettes autoclavables