Learn More
Keystone Cleanroom Products Bonnettes autoclavables
Bonnettes autoclavables Keystone Cleanroom Products fabriquées à partir de BHD robuste, pour les procédés de stérilisation
Marque: Keystone Cleanroom Products MFNWB16
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les mini-bonnettes en BHD autoclavables offrent un moyen pratique de couvrir les flacons, béchers, récipients, flacons de milieux, vannes, tuyaux et flexibles
- Les bouchons peuvent être utilisés pour empêcher la poussière et d’autres particules de pénétrer dans les orifices de n’importe quelle taille
- Peuvent être utilisés pendant la stérilisation pour réduire la durée de l’emballage
- Respirant, tout en offrant une barrière acceptable après stérilisation
- Utilise une fermeture élastique en caoutchouc sans latex pour créer un joint positif autour de toutes les ouvertures
- Transformés et emballés dans des zones de production de salles blanches ISO 6 et 8
- Autoclavable jusqu’à 135°C
Spécification
Cover | |
Certificat de conformité (COC) | |
Bleu | |
Stérilisation à la vapeur | |
Non-sterile | |
Sachet en poly facile à déchirer, thermoscellé | |
16 in |
Autoclavable jusqu’à 135°C | |
None | |
Single-use | |
Cellulose | |
Yes | |
500/paquet | |
8 in à 12 in |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Keystone Cleanroom Products Bonnettes autoclavables > 8 in à 12 in
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu