Learn More
Keystone Cleanroom Products Bonnettes autoclavables
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Bonnettes autoclavables Keystone Cleanroom Products fabriquées à partir de BHD robuste, pour les procédés de stérilisation
Marque:  Keystone Cleanroom Products MFNWB05
Code produit. 17758427
  • 1785.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 15-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les mini-bonnettes en BHD autoclavables offrent un moyen pratique de couvrir les flacons, béchers, récipients, flacons de milieux, vannes, tuyaux et flexibles
  • Les bouchons peuvent être utilisés pour empêcher la poussière et d’autres particules de pénétrer dans les orifices de n’importe quelle taille
  • Peuvent être utilisés pendant la stérilisation pour réduire la durée de l’emballage
  • Respirant, tout en offrant une barrière acceptable après stérilisation
  • Utilise une fermeture élastique en caoutchouc sans latex pour créer un joint positif autour de toutes les ouvertures
  • Transformés et emballés dans des zones de production de salles blanches ISO 6 et 8
  • Autoclavable jusqu’à 135°C
Spécification
Spécification
Cover
Certificat de conformité (COC)
Bleu
Stérilisation à la vapeur
Non-sterile
Sachet en poly facile à déchirer, thermoscellé
5 in
Autoclavable jusqu’à 135°C
None
Single-use
Cellulose
Yes
1 000/paquet
1,75 in à 2,5 in
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Keystone Cleanroom Products Bonnettes autoclavables > 1,75 in à 2,5 in