Learn More
Abeba™ Sabots autoclavables 39600
Antistatiques et autoclavables à 121°C.Propriétés antidérapantes optimisées.
49.63€ - 72.85€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC |
---|---|
Couleur | Blanc |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Modèle | 39600 |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15601238
|
Abeba™
39600/36 |
36 |
67.31€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15621238
|
Abeba™
39600/38 |
38 |
72.85€
1 paire |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15631238
|
Abeba™
39600/39 |
39 | N/A | N/A | N/A | |||||
15641238
|
Abeba™
39600/40 |
40 |
67.31€
1 paire |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15651238
|
Abeba™
39600/41 |
41 | N/A | N/A | N/A | |||||
15661238
|
Abeba™
39600/42 |
42 |
69.11€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15681238
|
Abeba™
39600/44 |
44 |
70.96€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15691238
|
Abeba™
39600/45 |
45 |
64.50€
1 paire |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15601248
|
Abeba™
39600/46 |
46 |
64.50€
1 paire |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
- Matériau spécial stérilisable et autoclavable
- Blanc
- Semelle extérieure antidérapante
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Sangle de talon pliable, réglable
- TAILLES DOUBLES, veuillez utiliser une taille identique lors de la commande (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC | |
Blanc | |
Antidérapant | |
39600 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Abeba™ Sabots autoclavables 39600