Learn More
Abeba™ Sabots autoclavables 39600
Code produit. 15681238
Click to view available options
Dimensions:
36
38
39
40
41
42
44
45
46
Conditionnement:
1 paire
Code produit. 15681238
Marque: Abeba™ 39600/43/44
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Antistatiques et autoclavables à 121°C.Propriétés antidérapantes optimisées.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
  • Matériau spécial stérilisable et autoclavable
  • Blanc
  • Semelle extérieure antidérapante
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Sangle de talon pliable, réglable
  • TAILLES DOUBLES, veuillez utiliser une taille identique lors de la commande (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Spécification
Certifications/Conformité CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
Couleur Blanc
Dimensions 44
Caractéristiques de la semelle Antidérapant
Modèle 39600