Learn More
Abeba™ Sabots autoclavables 39600
Antistatiques et autoclavables à 121°C.Propriétés antidérapantes optimisées.
Marque: Abeba™ 39600/38
51.49 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
- Matériau spécial stérilisable et autoclavable
- Blanc
- Semelle extérieure antidérapante
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Sangle de talon pliable, réglable
- TAILLES DOUBLES, veuillez utiliser une taille identique lors de la commande (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC | |
38 | |
39600 |
Blanc | |
Antidérapant |