Learn More
Keystone Cleanroom Products Autoclavable 1422A Tyvek™ Mini-Muffs
Keystone Cleanroom Products Autoclavable 1422A Tyvek™ Mini-Muffs prevent dust and other particulates from entering orifices of any size
1640.00€ - 3545.00€
Spécification
Description | 1422A Tyvek™ |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Certifications/Conformité | Certificat de conformité (COC) |
Couleur | Blanc |
À utiliser avec (application) | Stérilisation à la vapeur |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17740378
|
Keystone Cleanroom Products
MFT2A03 |
0,5 in à 1 in |
1640.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17750378
|
Keystone Cleanroom Products
MFT2A04 |
1 in à 1,75 in |
1885.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17760378
|
Keystone Cleanroom Products
MFT2A05 |
1,75 in à 2,5 in |
1875.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17770378
|
Keystone Cleanroom Products
MFT2A07 |
2,5 in à 4 in |
2140.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17780378
|
Keystone Cleanroom Products
MFT2A08 |
3,5 in à 4,75 in |
2275.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17790378
|
Keystone Cleanroom Products
MFT2A09 |
4 in à 5,5 in |
2390.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17700388
|
Keystone Cleanroom Products
MFT2A12 |
5,5 in à 8 in |
3545.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17710388
|
Keystone Cleanroom Products
MFT2A16 |
8 in à 12 in |
2365.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Conveniently covers flasks, beakers, containers, media bottles, valves, pipes and hoses
- Prevents dust and other particulate from entering orifices of any size
- Autoclavable - can be used during sterilization to reduce time consuming wrapping
- Breathable, while providing a superior barrier post sterilization
- Tyvek™ has the highest microbial barrier properties among all steam sterilization wrapping compatible materials
- Manufactured and packaged in a Controlled Cleanroom Environment
- Resists tearing and punctures
- Eliminates Autoclave Tape Residue
- Made from 1422A Tyvek Material
- Latex-free rubber
- Hydrophoic
- Lint-Free
Spécification
1422A Tyvek™ | |
Certificat de conformité (COC) | |
Stérilisation à la vapeur | |
Sachet en poly thermoscellé |
Autoclavable | |
Blanc | |
HDPE |