Learn More
Keystone Cleanroom Products Autoclavable 1422A Tyvek™ Mini-Muffs
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Keystone Cleanroom Products Autoclavable 1422A Tyvek™ Mini-Muffs prevent dust and other particulates from entering orifices of any size
Marque:  Keystone Cleanroom Products MFT2A04
1272.94 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17750378
  • 1935.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 21-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Couvre commodément les flacons, béchers, récipients, flacons de milieux, vannes, tuyaux et flexibles
  • Empêche la poussière et d’autres particules de pénétrer dans les orifices de n’importe quelle taille
  • Autoclavable - peuvent être utilisés pendant la stérilisation pour réduire la durée de l’emballage
  • Respirant, tout en offrant une barrière de qualité supérieure après stérilisation
  • Tyvek™ possède les propriétés de barrière microbienne les plus élevées parmi tous les matériaux d’emballes compatibles avec la stérilisation à la vapeur
  • Fabriqué et conditionné dans un environnement de salle blanche contrôlé
  • Résiste aux déchirures et aux perforations
  • Élimine les résidus d’adhésif pour autoclave
  • Fabriqué à partir de matériau 1422A en Tyvek
  • Caoutchouc sans latex
  • Hydrophobe
  • Non pelucheux
Spécification
Spécification
1422A Tyvek™
Certificat de conformité (COC)
Stérilisation à la vapeur
Sachet en poly thermoscellé
4 in
Autoclavable
Blanc
HDPE
1 000/paquet
1 in à 1,75 in