Learn More
Keystone Cleanroom Products Autoclavable 1422A Tyvek™ Mini-Muffs
Keystone Cleanroom Products Autoclavable 1422A Tyvek™ Mini-Muffs prevent dust and other particulates from entering orifices of any size
Marque: Keystone Cleanroom Products MFT2A12
Informations supplémentaires : Poids : 9.07550kg
Description
- Couvre commodément les flacons, béchers, récipients, flacons de milieux, vannes, tuyaux et flexibles
- Empêche la poussière et d’autres particules de pénétrer dans les orifices de n’importe quelle taille
- Autoclavable - peuvent être utilisés pendant la stérilisation pour réduire la durée de l’emballage
- Respirant, tout en offrant une barrière de qualité supérieure après stérilisation
- Tyvek™ possède les propriétés de barrière microbienne les plus élevées parmi tous les matériaux d’emballes compatibles avec la stérilisation à la vapeur
- Fabriqué et conditionné dans un environnement de salle blanche contrôlé
- Résiste aux déchirures et aux perforations
- Élimine les résidus d’adhésif pour autoclave
- Fabriqué à partir de matériau 1422A en Tyvek
- Caoutchouc sans latex
- Hydrophobe
- Non pelucheux
Specifications
1422A Tyvek™ | |
Certificat de conformité (COC) | |
Stérilisation à la vapeur | |
Sachet en poly thermoscellé | |
12 in |
Autoclavable | |
Blanc | |
HDPE | |
1 000/paquet | |
5,5 in à 8 in |