Learn More
3M™ Appareils respiratoires particulaires Aura™
Le masque antipoussière3M™ Aura™ série 9300+Gen3 représente la troisième génération de masques 3M™ Aura™ rabattables les plus populaires.
214.00€ - 422.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EN 149 |
---|---|
Design Type | Pliage à plat |
Jetable | Single-use |
Matériau | Advanced Electret Media |
Type de produit | Masque pour particules multifonction |
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17817603
|
3M™
7100138120 |
9322+Gen3-SP, Flat-fold |
214.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 26-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17897593
|
3M™
7100138357 |
9332+Gen3-SP, Flat-fold |
422.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 26-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- La conception d'origine à 3 panneaux rabattables s'adapte à une grande variété de formes et de tailles de visages.
- La nouvelle soupape 3M™ Cool Flow™ Confort assure l'évacuation d'une quantité plus élevée d'air chaud expiré, contribuant ainsi à améliorer votre confort. (par rapport au modèle équivalent 3M™ Aura™ série 9300+)
- Le média filtrant Electret innovant de 3M vous permet de respirer plus facilement
- Les languettes innovantes des panneaux supérieurs et inférieurs facilitent le positionnement et les ajustements
- Les élastiques tressés présentent un code couleur (bleu pour une protection FFP2), afin de faciliter l'identification
- Facile à ranger grâce à sa conception rabattable et son emballage individuel
- Protection respiratoire FFP2 (FNP 12) dans les environnements de travail dangereux
- Disponibles en boîte standard (20 par boîte) ou en petits lots (5 par boîte)
- Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
EN 149 | |
Single-use | |
Masque pour particules multifonction | |
Oui | |
9322+Gen3-SP, Flat-fold |
Pliage à plat | |
Advanced Electret Media | |
One Size | |