Learn More
3M™ Appareils respiratoires particulaires Aura™
Le masque antipoussière3M™ Aura™ série 9300+Gen3 représente la troisième génération de masques 3M™ Aura™ rabattables les plus populaires.
Marque: 3M™ 7100138120
125.37 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La conception d'origine à 3 panneaux rabattables s'adapte à une grande variété de formes et de tailles de visages.
- La nouvelle soupape 3M™ Cool Flow™ Confort assure l'évacuation d'une quantité plus élevée d'air chaud expiré, contribuant ainsi à améliorer votre confort. (par rapport au modèle équivalent 3M™ Aura™ série 9300+)
- Le média filtrant Electret innovant de 3M vous permet de respirer plus facilement
- Les languettes innovantes des panneaux supérieurs et inférieurs facilitent le positionnement et les ajustements
- Les élastiques tressés présentent un code couleur (bleu pour une protection FFP2), afin de faciliter l'identification
- Facile à ranger grâce à sa conception rabattable et son emballage individuel
- Protection respiratoire FFP2 (FNP 12) dans les environnements de travail dangereux
- Disponibles en boîte standard (20 par boîte) ou en petits lots (5 par boîte)
- Fabriqué au Royaume-Uni
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
10 | |
CE approved | |
Bleu | |
Single-use | |
Advanced Electret Media | |
One Size | |
FFP2 | |
9322+Gen3-SP, Flat-fold |
EN 149 | |
EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D | |
Pliage à plat | |
FFP2 | |
Masque pour particules multifonction | |
Oui | |
Oui | |
5 |