Learn More
3M™ Appareils respiratoires particulaires Aura™
Le masque antipoussière3M™ Aura™ série 9300+Gen3 représente la troisième génération de masques 3M™ Aura™ rabattables les plus populaires.
Marque:  3M™ 7100138357
249.32 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17897593
  • 422.00€ / 40 pièces
Expédition estimée: 03-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • La conception d'origine à 3 panneaux rabattables s'adapte à une grande variété de formes et de tailles de visages.
  • La nouvelle soupape 3M™ Cool Flow™ Confort assure l'évacuation d'une quantité plus élevée d'air chaud expiré, contribuant ainsi à améliorer votre confort. (par rapport au modèle équivalent 3M™ Aura™ série 9300+)
  • Le média filtrant Electret innovant de 3M vous permet de respirer plus facilement
  • Les languettes innovantes des panneaux supérieurs et inférieurs facilitent le positionnement et les ajustements
  • Les élastiques tressés présentent un code couleur (bleu pour une protection FFP2), afin de faciliter l'identification
  • Facile à ranger grâce à sa conception rabattable et son emballage individuel
  • Protection respiratoire FFP2 (FNP 12) dans les environnements de travail dangereux
  • Disponibles en boîte standard (20 par boîte) ou en petits lots (5 par boîte)
  • Fabriqué au Royaume-Uni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
20
CE Approved
Red
Single-use
Advanced Electret Media
One Size
FFP3
9332+Gen3-SP, Flat-fold
EN 149
EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR D
Pliage à plat
FFP3
Masque pour particules multifonction