Learn More
3M™ Masque pour particules Aura™ FFP1-FFP3
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Type de filtre:
FFP1
FFP2
FFP3
Avec soupape d’expiration:
Non
Oui
Facteur de protection assigné (APF):
4
10
20
Modèle:
9310, 3-panel
9312, 3-panel
9320, 3-panel
9322+ P2 avec valve, 3-panel
9322+, 3-panel
9330+ P3, 3-panel
9330, 3-panel
9332+ P3 avec valve, 3-panel
PF9312, 3-panel
PF9320, 3-panel
PF9322, 3-panel
PF9332, 3-panel
missing translation for 'unitSize'
10 pièces
120 pièces
20 pièces
240 pièces
330 pièces
440 pièces
5 pièces
Description
Offrent une conception unique à trois panneaux pour un meilleur confort et une communication aisée.Les masques pour particules 3M™ Aura™ série 9300 couvrent une gamme d’applications nécessitant une protection FFP1, FFP2 et FFP3.
- Conditionnés individuellement pour éviter toute contamination
- La toile souple du panneau intérieur garantit un plus grand confort
- Léger et pliable
- Tension uniforme des bandeaux réduisant la pression exercée par la sangle
- La valve Cool Flow centrale réduit l’accumulation de chaleur et facilite la respiration et le refroidissement de l’air
Specifications
Specifications
| Facteur de protection assigné (APF) | 4 |
| Certifications/Conformité | Approuvé CE conformément à la norme EN 149:2001A1:2009 |
| Certifications / conformité (Europe) | EN 149:2001 + A1:2009 |
| Certifications (EN) | EN 149:2001 + A1:2009 |
| Couleur | Blanc |
| Design Type | Pliage à plat |
| Jetable | Oui |
| Type de filtre | FFP1 |
| Matériau | Polypropylène |
| Type de produit | Masque pour particules multifonction |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction