Learn More
Invitrogen™ Logiciel Attune™ NxT 21 CFR Partie 11
Le logiciel Attune NxT 21 CFR Partie 11 est destiné au cytomètre à focalisation acoustique Attune NxT et prend en charge la conformité avec les directives de la 21 CFR Partie 11 de la FDA pour les signatures de sécurité, d’audit et électroniques (SAE) à l’aide d’une console SAE.
Marque: Invitrogen™ A47288
Description
- Ce logiciel permet d’empêcher tout accès non autorisé au système ; il est disponible sur les ordinateurs équipés du système d’exploitation Windows 10.
- Authentification des informations de connexion utilisateur
- Possibilité de définir des directives relatives aux mots de passe et aux dates d’expiration
- Accès verrouillé et exigences de nouvelle authentification après une période d’inactivité
- Verrouillage du système en cas de tentatives non autorisées d’accès au logiciel
- Possibilité pour l’administrateur de définir les rôles et les autorisations des utilisateurs
- Identification de la falsification des données
- Génération du journal d’historique d’expertise
- Possibilité pour l’administrateur de déterminer les fonctions requises pour saisir le motif du changement
- Suivi des modifications apportées aux rôles des utilisateurs, à la gestion des comptes et aux paramètres système
- Attribution d’identifiants uniques pour les expériences et les objets dans le cadre des expériences afin d’identifier les modifications par rapport à l’enregistrement original
- Enregistrement de l’historique d’expertise dans un format lisible par l’homme
- Détermination par l’administrateur des exigences relatives à la signature électronique
- Capacité de consulter des documents et de les signer par voie électronique
- En plus de la licence logicielle 21 CFR partie 11, nos équipes et services d’assistance proposent de vous accompagner pour valider votre instrument, votre logiciel et votre ordinateur : IQ/OQ et services de validation de logiciels.
Spécification
Cytomètre de concentration acoustique Attune™ NxT | |
Logiciel pour cytomètre en flux | |
Température ambiante |
Attune™ | |
1 licence |