Learn More
Ascarite(II), absorbant de CO2, maillage 20-30, capacité : 40-50 %, Thermo Scientific Chemicals
Ascarite(II), absorbant de CO2, maillage 20-30, capacité :40 à 50 %, numéro CAS-81133-20-2, 1310-73-2, 7631-86-9, 100 g, beige à marron, danger, déclaration GHS H :Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
110.00€ - 1351.00€
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10627504
|
Thermo Scientific Acros
208091000 |
100 g | Flacon en verre |
110.00€
100g |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10481631
|
Thermo Scientific Acros
208095000 |
500 g | Flacon en verre |
363.00€
500g |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15224684
|
Thermo Scientific Acros
208090025 |
2.5 kg | Flacon en verre |
1351.00€
2.50kg |
Expédition estimée: 23-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorption de gazRUO – Research Use Only