Learn More
Ascarite(II), absorbant de CO2, maillage 20-30, capacité : 40-50 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Adsorption de gaz
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ascarite(II)™, CO2 absorbent, 20-30 mesh, capacity: 40-50% |
| Note relative au nom | 20- to 30-mesh |
| Couleur | Beige à marron |
| Forme physique | Granulaire |
| CAS | 81133-20-2, 1310-73-2, 7631-86-9 |
| Quantité | 100 g |
| Numéro MDL | MFCD00132264 |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Granulométrie | Particle size analysis: 20 to 30 mesh |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ascarite(II), CO2 absorbent, product of Arthur H. Thomas Company
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium hydroxide