Learn More
Ascarite(II), absorbant de CO2, maillage 20-30, capacité : 40-50 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15224684 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 15224684
Marque: Thermo Scientific Acros 208090025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ascarite(II), absorbant de CO2, maillage 20-30, capacité : 40 à 50 %, numéro CAS-81133-20-2, 1310-73-2, 7631-86-9, 100 g, beige à marron, danger, déclaration GHS H : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Adsorption de gaz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ascarite(II)™, CO2 absorbent, 20-30 mesh, capacity: 40-50%
Note relative au nom 20- to 30-mesh
Couleur Beige à marron
Forme physique Granulaire
CAS 81133-20-2, 1310-73-2, 7631-86-9
Quantité 2.5 kg
Numéro MDL MFCD00132264
Conditionnement Flacon en verre
Granulométrie Particle size analysis: 20 to 30 mesh