Learn More
Thermo Scientific™ 200 pointes de pipettes universelles sans filtre pour gel ART™
Pour le chargement de types de gels spécifiques
51.00€ - 499.00€
Spécification
Volume (métrique) | 200 μl |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Gamme de produits | ART |
Code produit | Marque | Format | Volume (métrique) | Type de pointe | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Volume (métrique) | Type de pointe | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11781233
|
Thermo Scientific™
3631 |
Portoir | 200 μl | Dépôts sur gel, Adaptation universelle | Polyacrylamide |
499.00€
800 pièces |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10696581
|
Thermo Scientific™
3621 |
Portoir | 200 μl | Gel, adaptation universelle, Round | Polyacrylamide |
63.45€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11569994
|
Thermo Scientific™
3690 |
En vrac | 200 μl | pointe pour dépôts sur gel | Polypropylène vierge |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Pour le chargement de types de gels spécifiques
Le chargement de gels d’acrylamide, voire de gels d’agarose avec des pointes de pipettes standard est un processus fastidieux et frustrant. Ces pointes pour dépôts sur gel ont été spécialement conçues pour cette application, pour des résultats systématiquement optimaux. Longueur : 83 mm ; Graduation : 5 μl.
Gel rond 200 (3621) :
- Pour le chargement de gels d’une épaisseur minimum de 0,6 mm
- Pour l’électrophorèse sur agarose, 2-D, SDS-PAGE et protéique
- Pour le chargement de gels d’une épaisseur maximum de 0,4 mm
- Pour les gels de séquençage de polyacrylamide ou d’ADN
Spécification
200 μl | |
Non stérile | |
ART |