Learn More
Thermo Scientific™ 200 pointes de pipettes universelles sans filtre pour gel ART™
Pour le chargement de types de gels spécifiques
Marque: Thermo Scientific™ 3690
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.36000kg
Description
Pour le chargement de types de gels spécifiques
Le chargement de gels d’acrylamide, voire de gels d’agarose avec des pointes de pipettes standard est un processus fastidieux et frustrant. Ces pointes pour dépôts sur gel ont été spécialement conçues pour cette application, pour des résultats systématiquement optimaux. Longueur : 83 mm ; Graduation : 5 μl.
Gel rond 200 (3621) :
- Pour le chargement de gels d’une épaisseur minimum de 0,6 mm
- Pour l’électrophorèse sur agarose, 2-D, SDS-PAGE et protéique
- Pour le chargement de gels d’une épaisseur maximum de 0,4 mm
- Pour les gels de séquençage de polyacrylamide ou d’ADN
Spécification
Pointe pour dépôts sur gel ronde ART 200, en vrac, non stérile | |
Produit non filtré | |
Transparent | |
Gel ART 200 | |
Chargement des gels d’électrophorèse - PAGE et agarose | |
En vrac | |
carton | |
Oui - usage unique | |
ART |
200 μl | |
Non stérile | |
Oui | |
Exempt de DNase, RNase, ADN, ATP, Bioburden, inhibiteur de PCR, endotoxine et pyrogènes | |
pointe pour dépôts sur gel | |
pointe pour dépôts sur gel | |
10000 | |
La plupart des marques de pipettes | |
Polypropylène vierge |