Learn More
Thermo Scientific™ 200 pointes de pipettes universelles sans filtre pour gel ART™
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Pour le chargement de types de gels spécifiques
Marque: Thermo Scientific™ 3631
324.35 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21650" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pour le chargement de types de gels spécifiques
Le chargement de gels d’acrylamide, voire de gels d’agarose avec des pointes de pipettes standard est un processus fastidieux et frustrant. Ces pointes pour dépôts sur gel ont été spécialement conçues pour cette application, pour des résultats systématiquement optimaux. Longueur : 83 mm ; Graduation : 5 μl.
Gel rond 200 (3621) :
- Pour le chargement de gels d’une épaisseur minimum de 0.6 mm
- Pour l’électrophorèse sur agarose, 2-D, SDS-PAGE et protéique
- Pour le chargement de gels d’une épaisseur maximum de 0.4 mm
- Pour les gels de séquençage de polyacrylamide ou d’ADN
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
200 μl | |
Non stérile | |
Pour le chargement de types de gels spécifiques | |
Dépôts sur gel, Adaptation universelle | |
Yes | |
Polyacrylamide | |
5 μl |
Sans filtre | |
0,4 mm | |
Portoir | |
Universal Fit | |
ART | |
Round |