Learn More
Thermo Scientific™ Cônes de pipette spécialisés à filtre barrière ART™
GREENER_CHOICE
Réalisez votre pipetage de façon précise et constante grâce à ces cônes de pipettes à longueur étendue et barrière, qui forment un joint étanche lorsqu’ils sont exposés à des contaminants potentiels.
Marque:  Thermo Scientific™ 2149
77.86 EUR valable jusqu'au 2025-03-28
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10008970
  • 119.79€ / 960 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Procédez avec précision et régularité grâce aux cônes de pipette spécialisés à filtre barrière Thermo Scientific™ ART™, qui forment un joint étanche lorsqu’ils sont exposés à des contaminants potentiels, en les piégeant à l’intérieur du filtre barrière. Les pointes spécialisées à filtre barrière ART ont été conçues pour faciliter le pipetage, dans une grande variété d’applications. Les pointes Thermo Scientific™ REACH™ longues offrent un niveau supplémentaire de contrôle de la contamination.
Caractéristiques :
  • Cônes de pipette exempts de DNases, RNases, ADN, ATP, inhibiteurs de PCR, endotoxines et pyrogènes
  • Disponibles en version stérile, non stérile et dans différents types d’emballages
  • Fabrication conforme à la norme de qualité la plus exigeante du marché
Conçus pour faciliter le pipetage pour une grande variété d’applications :
Longueur étendue : pour éviter la contamination en empêchant l’axe de la pipette de pénétrer dans le récipient de l’échantillon
Chargement sur gel : pour le chargement de gels d’acrylamide ou d’agarose
Large orifice génomique : pour l’ADN génomique, les lignées cellulaires fragiles et les autres matériaux visqueux
Résistance aux solvants : pour les acides, les bases et les solvants organiques agressifs
Compatibles avec :
Les cônes de pipettes SoftFit™ permettent de réaliser des pipetages précis et reproductibles avec des pipeteurs multicanaux
Les cônes de pipettes ergonomiques sont conçus pour les pipettes Gilson Pipetman™ et les pipettes Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rack à couvercle amovible, filtré, stérile, ART 20E
À filtre
ART 20E
4.521 cm
Portoir
Pipettes manuelles Eppendorf
Sterile and PCR Ready
0.5 à 20 μl
Stérile
1,78 po
Exempts de DNases, RNases, ADN, ATP, inhibiteurs de PCR et endotoxines
Micro Point
ART
Nom du produit
Thermo Scientific™ Cônes de pipette spécialisés à filtre barrière ART™ > Pointes de pipettes à filtre barrière ART 20 ; 20μL MicroPoint, pointe stérile
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.