Learn More
Notrax Tapis d’entrée avec modèle chevrons non directionnels Arrow Trax™
Tapis d’entrée Notrax - Les fibres aiguilletées sont durables et résistantes à l’écrasement pour une rétention extrême de la saleté, ce qui le rend adapté aux zones de circulation intenses. Sa semelle robuste en vinyle est résistante à l’humidité et antidérapante et assure une adhérence parfaite au sol.
Marque:  Notrax 118S0035CH
Code produit. 17741938
  • 100.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Le modèle en chevron non directionnel Arrow Trax™ garantit une action de brossage très efficace, son excellent rapport qualité/prix en fait l’un de nos tapis les plus populaires
  • Les fibres aiguilletées sont durables et résistantes à l’écrasement pour une rétention extrême de la saleté, ce qui le rend adapté aux zones de circulation intenses
  • Sa semelle robuste en vinyle est résistante à l’humidité et antidérapante et assure une adhérence parfaite au sol
Spécification
Spécification
Charbon
150 cm
Tapis industriel et commercial
59 in
Polyester
90 cm
Nom du produit
Notrax Tapis d’entrée avec modèle chevrons non directionnels Arrow Trax™ > Tapis d’entrée ; longueur : 150 cm ; largeur : 90 cm