Learn More
WTW™ Blindage avec capuchon de protection pour WTW™, ConOx™ et TetraCon™
L’armement universel pour le TetraCon™325 ainsi que pour le capteur à oxygène galvanisé CellOx™ 325 offre une protection optimale contre les dommages dans les applications de terrain accidenté, telles que l’eau de ruissellement ou les trous d’alésage. L’armement spécial A pHLab/K est utilisé pour protéger les électrodes de pH SenTix™ avec des tiges en verre lors de la prise de mesures à l’extérieur du laboratoire.
281.00€ - 367.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Sonde à oxygène CellOx™ 325 et cellule de conductivité TetraCon™ 325 |
---|---|
Type | Blindage |
Code produit | Marque | Matériau | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10613922
|
WTW™
903830 |
Plastique | Sonde à oxygène CellOx™ 325 et cellule de conductivité TetraCon™ 325 |
281.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10567831
|
WTW™
903831 |
Stainless Steel | Oxygen Sensor CellOx™ 325 and Conductivity Cell TetraCon™ 325 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- SensoLyt™ 900-P
- SensoLyt™ ORP 900-P
- TetraCon™ 925-P
- FDO™ 925-P
- VisoTurb™ 900-P
Spécification
Sonde à oxygène CellOx™ 325 et cellule de conductivité TetraCon™ 325 | |
Blindage |