Learn More
WTW™ Blindage avec capuchon de protection pour WTW™, ConOx™ et TetraCon™
L’armement universel pour le TetraCon™325 ainsi que pour le capteur à oxygène galvanisé CellOx™ 325 offre une protection optimale contre les dommages dans les applications de terrain accidenté, telles que l’eau de ruissellement ou les trous d’alésage. L’armement spécial A pHLab/K est utilisé pour protéger les électrodes de pH SenTix™ avec des tiges en verre lors de la prise de mesures à l’extérieur du laboratoire.
Marque: WTW™ 903830
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.08800kg
Description
- SensoLyt™ 900-P
- SensoLyt™ ORP 900-P
- TetraCon™ 925-P
- FDO™ 925-P
- VisoTurb™ 900-P
Spécification
Protège et rend la cellule agile | |
Blindage | |
Plastique |
Sonde à oxygène CellOx™ 325 et cellule de conductivité TetraCon™ 325 | |
Capuche de protection |