Learn More
WTW™ Blindage avec capuchon de protection pour WTW™, ConOx™ et TetraCon™
L’armement universel pour le TetraCon™325 ainsi que pour le capteur à oxygène galvanisé CellOx™ 325 offre une protection optimale contre les dommages dans les applications de terrain accidenté, telles que l’eau de ruissellement ou les trous d’alésage. L’armement spécial A pHLab/K est utilisé pour protéger les électrodes de pH SenTix™ avec des tiges en verre lors de la prise de mesures à l’extérieur du laboratoire.
Marque: WTW™ 903831
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Armature pour cellule 24414 à 24462• Inox
• Armature pour cellule Tetracon 325
• Protège et leste la cellule
• Armature plastique ou inox avec capot de protection
• L'armature en inox est recommandée pour débit ou courant élevé
• Armature pour Tetracon 325
Spécification
Oxygen Sensor CellOx™ 325 and Conductivity Cell TetraCon™ 325 | |
Armoring | |
Stainless Steel protective hood | |
Stainless Steel |