Learn More
Sartorius Lampe à UV arium™ Mini (185 ∣ 254 nm)
À utiliser avec les systèmes de production d’eau ultrapure arium mini et arium mini plus
Marque:  Sartorius H2O-CEL1
246.85 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15515153
  • 286.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Eau ultra-pure, exempte de COT
  • Installation horizontale, gradient de température optimisé
  • Dégradation efficace des composés organiques
  • Empêche la croissance des micro-organismes
  • Remplacement facile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Lampe à UV
Systèmes de production d’eau ultrapure arium mini et arium mini plus
185/254 nm
Nom du produit
Sartorius Lampe à UV arium™ Mini (185 ∣ 254 nm) > Lampe à UV