Learn More
STEMCELL Technologies ArciTect™ Human HPRT Positive Control Kit
Positive control for CRISPR-Cas9 genome editing
Marque:  STEMCELL Technologies 76013
Encompass_Preferred
Code produit. 17179301
  • 263.25€ / 1 kit
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • ArciTect™ Human HPRT Positive Control Kit is designed to enable optimization of  transfection protocols and act as a positive control for experiments using the ArciTect™ CRISPR-Cas9 genome editing system
  • The kit comprises ArciTect™ Human HPRT crRNA (2 nmol), ArciTect™ Human HPRT Primer Mix (2 nmol), ArciTect™ tracrRNA (5 nmol), and ArciTect™ Annealing Buffer (5X)
  • ArciTect™ Human HPRT crRNA first requires annealing to ArciTect™ tracrRNA
  • This must then be combined with an ArciTect™ Cas9 Nuclease (e.g. Catalog #76002) to form a ribonucleoprotein complex
Spécification
Spécification
Pluripotent Stem Cells
1 kit
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
STEMCELL Technologies ArciTect™ Human HPRT Positive Control Kit