Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de garde Aquasil™ C18
Disponibles dans des dimensions limitées. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client.
453.16€ - 539.24€
Spécification
Taux de carbone | 12% |
---|---|
pH | 2 à 8 |
Longueur (métrique) | 10mm |
Porosité | 100Å |
Surface spécifique | 310 |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10783877
|
Thermo Scientific™
77503-012101 |
2,1 mm | 10mm | 3 μm |
539.24€
4 pièces |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10330885
|
Thermo Scientific™
77503-013001 |
3 mm | 10mm | 3 μm |
539.24€
4 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11502851
|
Thermo Scientific™
77503-014001 |
4 mm | 10mm | 3 μm |
539.24€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10095884
|
Thermo Scientific™
77505-012101 |
2,1mm | 10mm | 5 μm |
453.16€
4 pièces |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10390925
|
Thermo Scientific™
77505-013001 |
3 mm | 10mm | 5 μm |
486.58€
4 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10126634
|
Thermo Scientific™
77505-014001 |
4 mm | 10mm | 5 μm |
453.16€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les cartouches de protection Thermo Scientific™ Aquasil™ C18 sont disponibles dans des dimensions limitées. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client.
- Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
- S’adapte aux supports Thermo Scientific UNIGUARD™ à connexion directe et aux supports autonomes, phase C18 à “end-capping” polaireThermo Scientific
- Sélectivité alternative aux phases C18 classiques
- Rétention des composés polaires
- Compatible avec les phases mobiles 100% aqueuses
Spécification
12% | |
10mm | |
310 | |
Oui |
2 à 8 | |
100Å | |
Support Uniguard à raccord direct et indépendant | |
L1 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Cartouches de garde Aquasil™ C18