Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de garde Aquasil™ C18
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
2,1mm
2,1 mm
3 mm
4 mm
Longueur (métrique):
10mm
Granulométrie:
3 μm
5 μm
Conditionnement:
4 pièces
Description
Les cartouches de protection Thermo Scientific™ Aquasil™ C18 sont disponibles dans des dimensions limitées. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client.
- Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
- S’adapte aux supports Thermo Scientific UNIGUARD™ à connexion directe et aux supports autonomes, phase C18 à “end-capping” polaireThermo Scientific
- Sélectivité alternative aux phases C18 classiques
- Rétention des composés polaires
- Compatible avec les phases mobiles 100 % aqueuses
Spécification
Spécification
| Taux de carbone | 12% |
| pH | 2 à 8 |
| Granulométrie | 3 μm |
| Longueur (métrique) | 10mm |
| Porosité | 100Å |
| Surface spécifique | 310 |
| Diamètre (métrique) | 3 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Support Uniguard à raccord direct et indépendant |
| “End-capped” | Oui |
| Type d’USP | L1 |