Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de garde Aquasil™ C18
Les cartouches de garde Thermo Scientific Aquasil C18 sont des protections pratiques, économiques et efficaces qui prolongent la durée de vie des colonnes.
Marque:  Thermo Scientific™ 77505-013001
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10390925
  • 456.75€ / 4 pièces
Expédition estimée: 20-08-2024
Description
Les cartouches de garde Thermo Scientific Aquasil C18 sont des protections pratiques, économiques et efficaces qui prolongent la durée de vie des colonnes.
Les cartouches de garde et les supports de précolonne sont pratiques, économiques et prolongent efficacement la durée de vie de la colonne. Des cartouches de garde sont disponibles pour toutes les phases Thermo Scientific courantes.
  • Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
  • S’adapte aux supports Thermo Scientific UNIGUARD™ à connexion directe et aux supports autonomes, phase C18 à “end-capping” polaireThermo Scientific
  • Sélectivité alternative aux phases C18 classiques
  • Rétention des composés polaires
  • Compatible avec les phases mobiles 100 % aqueuses
Spécification
Spécification
12%
5 μm
100 Å
3 mm
oui
2 - 8
10mm
310
Support Uniguard à raccord direct et indépendant
L1