Learn More
BINDER™ Série APT-COM™ 4
Gestion, enregistrement, programmation et documentation : c’est ce que propose le logiciel Multi Management Software. De l’enregistrement selon les bonnes pratiques de laboratoire à la création de programmes, l’APT-COM™ 4 est adapté à tous les secteurs et facilite les processus de travail complexes
284.00€ - 4270.00€
Spécification
Type de produit | Édition de base 4 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Enregistrement, contrôle et surveillance |
À utiliser avec (équipement) | Chambres BINDER séries BD, BF, CB-S, CB, CBF, ED, FD, FED, FP, M, KB, KB ECO, KT, KBF, KBF-S, KBF-S ECO, KBF P, KBF LQC, KBW, KBWF, UFV, VD, VDL |
Système d’exploitation | Microsoft Windows 10 IoT 64-bit |
Gamme de produits | APT-COM |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16307175
|
BINDER™
9053-0039 |
4 BASIC-Edition Software |
284.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16494479
|
BINDER™
9053-0042 |
4 GLP-Edition Software |
4270.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16484479
|
BINDER™
9053-0040 |
4 PROFESSIONAL-Edition Software |
2990.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
APT-COM™ 4 Édition BASIC
- Gestion de jusqu’à 5 appareils créés
- Gestion des enregistrements (création, suppression, archivage)
- Documentation des valeurs mesurées
- Aperçu central de tous les appareils sous forme de graphique et de tableau
- Représentation graphique des valeurs mesurées
- Éditeur de programme graphique et numérique
- Exportation manuelle des valeurs mesurées (fichier CSV/PDF)
- Interface utilisateur en plusieurs langues (allemand, anglais, français, espagnol, italien)
- Exécution du programme en option via APT-COM™
- Fonction horloge
- Importation de données à partir d’APT-COM™ 3
APT-COM™ 4 Édition PROFESSIONAL
Toutes les fonctions de l’édition BASIC plus :
- Gestion de 100 appareils maximum connectés en même temps
- Aperçu central de tous les appareils dans un plan de l’espace
- Message d’alarme par e-mail
- Serveur Web pour l’affichage des données relevées
- Gestion des utilisateurs pour plusieurs utilisateurs et autorisations
- Exportation automatique et temporisée des valeurs mesurées
- Rapports pour traitement/archivage ultérieur
- Sauvegarde et restauration automatiques/manuelles
APT-COM™ 4 Édition BPL
Toutes les fonctions de l’édition PROFESSIONAL plus :
- Possibilité de validation selon 21 CFR partie 11, documents de validation inclus
- Documentation des valeurs mesurées dans un fichier sécurisé conformément aux directives BPL/BPF Audit-Trail
- Signatures électroniques
Spécification
Édition de base 4 | |
Chambres BINDER séries BD, BF, CB-S, CB, CBF, ED, FD, FED, FP, M, KB, KB ECO, KT, KBF, KBF-S, KBF-S ECO, KBF P, KBF LQC, KBW, KBWF, UFV, VD, VDL | |
APT-COM |
Enregistrement, contrôle et surveillance | |
Microsoft Windows 10 IoT 64-bit |