Learn More
BINDER™ APT-COM™ 4 Edition
Gestion, enregistrement, programmation et documentation : c’est ce que propose le logiciel Multi Management Software. De l’enregistrement selon les bonnes pratiques de laboratoire à la création de programmes, l’APT-COM™ 4 est adapté à tous les secteurs et facilite les processus de travail complexes
Marque:  BINDER™ 9053-0040
Code produit. 16484479
  • 2990.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Édition de base APT-COM™ 4
  • Administration d’un maximum de cinq unités connectées
  • Gestion des journaux (création, suppression, archivage)
  • Documentation des valeurs mesurées
  • Présentation centrale de toutes les unités sous forme de diagramme et de tableau
  • Présentation graphique des valeurs mesurées
  • Éditeur de programmes graphique / numérique
  • Exportation manuelle des valeurs mesurées (fichier CSV/PDF)
  • Interface utilisateur multilingue (allemand, anglais, français, espagnol, italien)
  • Exécution de programmes en option via APT-COM™
  • Fonction de minuteur
  • Importation de données à partir d’APT-COM™ 3
Édition professionnelle APT-COM™ 4
Toutes les mêmes fonctions que l’édition DE BASE et :
  • Administration d’un maximum de 100 unités connectées en même temps
  • Présentation centrale de toutes les unités dans un plan de salle
  • Système d’alarme basé sur e-mails
  • Serveur Web pour afficher les résultats
  • Administration des utilisateurs pour plusieurs utilisateurs et autorisations
  • Exportation automatique et gérée dans le temps des valeurs mesurées
  • Rapports pour un traitement / archivage approfondi
  • Sauvegarde et récupération automatiques / manuelles
Édition BPL APT-COM™ 4
Toutes les mêmes fonctions que l’édition PROFESSIONNELLE et :
  • Peut être validé conformément à la norme 21 CFR Partie 11, documents de validation inclus
  • Documentation des valeurs mesurées dans un fichier inviolable conformément aux directives BPL/BPF sur les pistes de vérification
  • Signatures électroniques
Specifications
Specifications
Édition professionnelle 4
4 PROFESSIONAL-Edition Software
Chambres BINDER séries BD, BF, CB-S, CB, CBF, ED, FD, FED, FP, M, KB, KB ECO, KT, KBF, KBF-S, KBF-S ECO, KBF P, KBF LQC, KBW, KBWF, UFV, VD, VDL
Édition professionnelle APT-COM™ 4 - gestion pratique des unités et des utilisateurs basée sur l’édition de base. Convient à la mise en réseau de 100 unités maximum.
Enregistrement, contrôle et surveillance
APT-COM
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers