Learn More
Applied Biosystems™ Master Mix pour PCR universel TaqMan™
Le master Mix PCR universel TaqMan™ Applied Biosystems™ est la solution de réactif idéale lorsque vous avez besoin d’un master Mix pour de multiples applications d’ADN nucléase 5’.
726.00€ - 6190.00€
Spécification
Méthode de détection | Amorce-sonde |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | Élevé |
Méthode PCR | qPCR |
Polymérase | ADN polymérase AmpliTaq Gold |
Vitesse de réaction | Étalon |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10733457
|
Applied Biosystems™
4304437 |
1 x 5 ml |
726.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10437304
|
Applied Biosystems™
4364340 |
5 x 5 ml |
3245.00€
1 kit |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10556365
|
Applied Biosystems™
4364338 |
2 x 5 ml |
1370.00€
1 kit |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10594625
|
Applied Biosystems™
4305719 |
10 x 5 ml |
6190.00€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10505215
|
Applied Biosystems™
4318157 |
10 x 5 ml |
6080.00€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10675795
|
Applied Biosystems™
4326708 |
1 x 50 ml |
5990.00€
2000 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
TaqMan Universal PCR Master Mix is the ideal reagent solution when you need a master mix for multiple 5' nuclease DNA applications. Applied Biosystems reagents have been validated with TaqMan assays and Applied Biosystems real-time systems to ensure sensitive, accurate, and reliable performance every time.
- Contient de l’ADN polymérase AmpliTaq Gold™ pour assurer un meilleur rendement et un dosage de 5 nucléase plus robuste que l’ADN polymérase AmpliTaq™
- Contient une référence interne passive basée sur le colorant ROX™ exclusif pour une meilleure précision sur les instruments de PCR en temps réel Applied Biosystems™
- L’optimisation des tampons garantit des performances et une fiabilité dans toutes les applications, même avec les séquences riches en G/C
- AmpErase™ UNG protège contre la ré-amplification ultérieure des produits de PCR contenant du dUTP pour minimiser la contamination croisée
- Des recommandations pour le développement rapide des essais sont fournies afin de minimiser la durée d’optimisation
Informations sur la commande
Durée de conservation minimale garantie : 60 jours.
Spécification
Amorce-sonde | |
qPCR | |
Étalon | |
ROX (pré-mélangé) | |
Master Mix de PCR Universal | |
ADN (génomique), ADNc |
Élevé | |
ADN polymérase AmpliTaq Gold | |
Système 7000, Système 7300, Système 7500, Système 7700, Système 7900HT, Système PCR en temps réel Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast, GeneAmp 9600, StepOne™, mode standard, StepOnePlus™, mode standard | |
TaqMan™ | |
Expression génétique, Génotypage, Analyse de micro-ARN |