Learn More
Applied Biosystems™ Master Mix pour PCR universel TaqMan™
Le master Mix PCR universel TaqMan™ Applied Biosystems™ est la solution de réactif idéale lorsque vous avez besoin d’un master Mix pour de multiples applications d’ADN nucléase 5’.
Marque: Applied Biosystems™ 4305719
2985.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Description
TaqMan Universal PCR Master Mix is the ideal reagent solution when you need a master mix for multiple 5' nuclease DNA applications. Applied Biosystems reagents have been validated with TaqMan assays and Applied Biosystems real-time systems to ensure sensitive, accurate, and reliable performance every time.
- Contient de l’ADN polymérase AmpliTaq Gold™ pour assurer un meilleur rendement et un dosage de 5 nucléase plus robuste que l’ADN polymérase AmpliTaq™
- Contient une référence interne passive basée sur le colorant ROX™ exclusif pour une meilleure précision sur les instruments de PCR en temps réel Applied Biosystems™
- L’optimisation des tampons garantit des performances et une fiabilité dans toutes les applications, même avec les séquences riches en G/C
- AmpErase™ UNG protège contre la ré-amplification ultérieure des produits de PCR contenant du dUTP pour minimiser la contamination croisée
- Des recommandations pour le développement rapide des essais sont fournies afin de minimiser la durée d’optimisation
Informations sur la commande
Durée de conservation minimale garantie : 60 jours.
Spécification
Fourni à la concentration 2X. Le mélange contient de l’ADN polymérase AmpliTaq Gold™, de l’uracile-ADN glycosylase, des dNTP avec dUTP, une référence passive 1 et des composants tampon optimisés. Cette boîte contient 10 boîtes avec un tube de 5 ml chacune, suffisant pour 2 000 réactions de volume total 50 ul. Conserver de 2 à 8°C La durée de conservation minimale garantie est de 60 jours (date de péremption exacte imprimée sur le produit et le certificat d’analyse). |
|
Élevé | |
ADN polymérase AmpliTaq Gold | |
Système 7000, Système 7300, Système 7500, Système 7700, Système 7900HT, Système PCR en temps réel Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast, GeneAmp 9600, StepOne™, mode standard, StepOnePlus™, mode standard | |
ROX (pré-mélangé) | |
Master Mix de PCR Universal | |
Expression génétique, Génotypage, Analyse de micro-ARN | |
50 ml |
Amorce-sonde | |
qPCR | |
Étalon | |
Lot de 10 | |
TaqMan™ | |
10 x 5 ml | |
ADN (génomique), ADNc |