Learn More
Applied Biosystems™ Master Mix TaqMan™ Universal II, sans UNG
Le master Mix TaqMan™ Universal II est un mélange pratique de composants (ne comprenant pas les amorces, les sondes, le modèle & l’eau) nécessaires pour réaliser une réaction en chaîne de la polymérase (PCR) en temps réel.
Marque: Applied Biosystems™ 4440041
Requires : Amorces, sondes, matrice, eau
Description
QPCR kits• xxx
• Master Mix universel Taqman™ II
• Sans UNG
• Mélange 2 fois concentrécompatible avec toutes les applications en temps-réel, dont les microARN, l'expression génique et le génotypage
• Inclut l'ADN polymérase AmpliTaq™, UP (ultra-pure), une enzyme hautement purifiée avec un mécanisme hot start exclusif
• Disponible en 2 formats: avc ou sans l'uracile glycosylase (UDG) et dUTP/dTTP pour minimiser la contamination croisée
• La référence interne passive est basée sur le colorant ROX pour une analyse de données précise.
Informations sur la commande
Durée de conservation minimale garantie : 60 jours. Conditions d’expédition : Glace humide.
Spécification
Stocker à 4°C La durée de conservation minimale garantie est de 60 jours (date de péremption exacte imprimée sur le produit et le certificat d’analyse). |
|
Élevé | |
ADN polymérase AmpliTaq Gold | |
Système 7300, Système 7500, Système 7900HT, Système PCR en temps réel Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast, StepOne™, mode standard, StepOnePlus™, mode standard, Système ViiA™ 7 | |
TaqMan™ | |
UP (Ultra Pure) | |
Glace humide | |
2X | |
ADN (génomique), ADNc |
Amorce-sonde | |
qPCR | |
Étalon | |
ROX (pré-mélangé) | |
Master Mix II Universal | |
1 x 50 ml | |
Expression génétique, Génotypage, Analyse de micro-ARN | |
2 X | |
50 ml |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
2761855 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | 4440041,4440041_LITL18 PROMO |
2802936 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | 4440041,4440041_LITL18 PROMO |
2820152 | Certificat d’analyse | 28/01/2025 | 4440041,4440041_LITL18 PROMO |
2861106 | Certificat d’analyse | 28/01/2025 | 4440041,4440041_LITL18 PROMO |
2867389 | Certificat d’analyse | 28/01/2025 | 4440041,4440041_LITL18 PROMO |